PHL80460
8-Geranyloxypsoralen
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
9-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-19-17(10-12-23-19)13-16-7-8-18(22)25-20(16)21/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+
InChI key
SOVNCTNQAWWYAQ-OQLLNIDSSA-N
Categorías relacionadas
General description
Other Notes
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)