PHL80333
Citropten
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5,7-Dimethoxycoumarin, Citropten, Limettin
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
146-149 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)c2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O4/c1-13-7-5-9(14-2)8-3-4-11(12)15-10(8)6-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
NXJCRELRQHZBQA-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)