Merck
PHL80021
Benzoic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
Beilstein:
636131
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
densidad de vapor
4.21 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
temp. de autoignición
1061 °F
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)