K08670353
Kromasil® C18 HPLC Column
3.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
Sinónimos:
Kromasil C18
About This Item
Productos recomendados
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Kromasil®
fabricante / nombre comercial
Kromasil® KR100-3.5-C18-4.6X100
disponibilidad
available only in USA, Canada and Puerto Rico
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
100 mm × 4.6 mm
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
3.5 μm
tamaño de poro
100 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Aplicación
- Development and Validation for Quantification of 7-Nitroso Impurity in Sitagliptin by Ultraperformance Liquid Chromatography with Triple Quadrupole Mass Spectrometry.: Utilizing Kromasil® C18 HPLC column, this study validates a method for quantifying impurities in pharmaceuticals, confirming the column′s precision and accuracy in high-stakes drug testing (Chittireddy et al., 2022).
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)