G006146
HPLC Analysis of Proteins with Different pI Values on Proteomix® SCX-NP3
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Proteomix SCX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777151)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate, pH 6.0; (B) A + 1 M NaCl
gradient: 0 to 100% B in 15 min
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 280 nm
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)