Documentos clave
G006021
HPLC Analysis of Peptides on Proteomix® SCX-NP3, Volatile Buffer, ELSD and UV Detection
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Proteomix SCX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777151)
mobile phase: (A) 5 mM ammonium acetate; (B) 50 mM ammonium acetate:acetonitrile (4:1, v:v)
gradient: 0 to 50% B in 20 min
flow rate: 0.6 mL/min
detector: ELSD (SofTA) and UV, 280 nm
injection: 5 μL
sample: 0.1 mg/mL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)