G005342
HPLC Analysis of Phenylalanine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (Formic Acid Mobile Phase Additive)
application for HPLC
About This Item
Productos recomendados
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 10 μL
sample: 300 μg /mL in 30:70 water:methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Analito
Estándar
cartucho de precolumna
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)