Documentos clave
G005332
HPLC Analysis of Asparagine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (25 °C)
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water); [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 205 nm
column temp.: 25 °C
injection: 10 μL
sample: 300 μg /mL in 30:70 water:methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    L-Asparagine, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
    D-Asparagine, puriss., anhydrous, ≥99.0% (NT)
Estándar
cartucho de precolumna
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)