Documentos clave
G002081
HPLC Analysis of Amphetine, Methamphetamine, MDA, and MDMA on Discovery® HS F5
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Discovery HS F5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567516-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate in [B] water: acetonitrile (10:90)
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 5 μL
sample: 50 μg/mL each (amphetamine, methamphetamine, MDA and MDMA) in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
forensics and toxicology
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)