Documentos clave
FAP80467
Metals in wheat
reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 50 g
fabricante / nombre comercial
Fera Science Ltd
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Aluminium (Al), Arsenic (As, total), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Mercury (Hg, total), Nickel (Ni), Zinc (Zn)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)