ERMEB090A
Titanium (disc) (element content)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)