ERMCE102
Fish Tissue (PBDEs in fish tissue)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants:
BDE-47 (2,2′,4,4′-tetrabromodiphenyl ether)
BDE-49 (2,2′,4,5′-tetrabromodiphenyl ether)
BDE-99 (2,2′,4,4′,5-pentabromodiphenyl ether)
BDE-100 (2,2′,4,4′,6-pentabromodiphenyl ether)
BDE-153 (2,2′,4,4′,5,5′-hexabromodiphenyl ether)
BDE-154 (2,2′,4,4′,5,6′-hexabromodiphenyl ether)
Indicative Values:
BDE-28 (2,4,4′-tribromodiphenyl ether)
BDE-183 (2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabromodiphenyl ether)
Matrix Group: Fish and Seafood
Organic Pollutants:
BDE-47 (2,2′,4,4′-tetrabromodiphenyl ether)
BDE-49 (2,2′,4,5′-tetrabromodiphenyl ether)
BDE-99 (2,2′,4,4′,5-pentabromodiphenyl ether)
BDE-100 (2,2′,4,4′,6-pentabromodiphenyl ether)
BDE-153 (2,2′,4,4′,5,5′-hexabromodiphenyl ether)
BDE-154 (2,2′,4,4′,5,6′-hexabromodiphenyl ether)
Indicative Values:
BDE-28 (2,4,4′-tribromodiphenyl ether)
BDE-183 (2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabromodiphenyl ether)
Matrix Group: Fish and Seafood
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)