Documentos clave
CRM868095
Supelco
Acetaldehyde solution
certified reference material, 1000 μg/mL in water, ampule of 100 × 1.2 mL
Sinónimos:
Ethanal Standard Solution
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 100 × 1.2 mL
concentración
1000 μg/mL in water
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Muta. 2
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)