CRM40428
alpha-Terpineol solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
Características
calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC([C@@H]1CCC(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
WUOACPNHFRMFPN-VIFPVBQESA-N
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)