BP926
Chenodeoxycholic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,7α-diol, Chenodiol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ursodiol
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
165-167 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Clave InChI
RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
Información sobre el gen
human ... NR1H4(9971)
1 of 4
Este artículo | C1050000 | BP706 | C9377 |
---|---|---|---|
grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
form solid | form - | form powder | form powder |
format neat | format neat | format neat | format - |
application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)