Key Documents
BP1228
Bisoprolol Impurity Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
Quality Level
API family
bisoprolol
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Bisoprolol impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Bisoprolol Tablets
  • Packaging
    Unit quantity: 1 g. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    hcodes
    Hazard Classifications
    Aquatic Chronic 3
    Storage Class
    11 - Combustible Solids
    wgk_germany
    WGK 3
    Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)
    Lot/Batch Number
    Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
    Visite la Librería de documentos
    Artículos
    Consulte o descargue nuestras tablas de desplazamientos en RMN para los disolventes deuterados más comunes. Las tablas de RMN de protones y RMN de carbono ayudan a los químicos a separar las señales de impurezas que podrían proceder de disolventes residuales o del aparato de reacción.
    Consulte o descargue nuestras tablas de desplazamientos en RMN para los disolventes deuterados más comunes. Las tablas de RMN de protones y RMN de carbono ayudan a los químicos a separar las señales de impurezas que podrían proceder de disolventes residuales o del aparato de reacción.
    Consulte o descargue nuestras tablas de desplazamientos en RMN para los disolventes deuterados más comunes. Las tablas de RMN de protones y RMN de carbono ayudan a los químicos a separar las señales de impurezas que podrían proceder de disolventes residuales o del aparato de reacción.