96607
2-Phenylindole
analytical standard
Sinónimos:
NSC 15776, Stabilizer I
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥ 98.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
bp
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
188-190 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
c1ccc(cc1)-c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H11N/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-12-8-4-5-9-13(12)15-14/h1-10,15H
Clave InChI
KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Organic light emitting diodes (OLEDs)
- Anti inflammatory agents
- Potential cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors
- Agents for cancer and malaria therapy
- Antifungal and antibacterial agents
- Fluorescent probes
Reactant in:
- Difluorohydroxylation reactions†
- Mannich-type reactions†
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)