Merck
92177
Supelco
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
75-80 °C
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
Clave InChI
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)