Merck
89348
Supelco
N-Methyl-N-perfluorooctylsulfonylaminoethanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1-octanesulfonamide, N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8F17NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
557.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnicas
liquid chromatography (LC): suitable
qNMR: suitable
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)