854995
Insert for 1.5 mL standard opening vial
size 0.10 mL, conical clear glass, O.D. × H 5 mm × 30 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Productos recomendados
Materiales
conical clear glass
envase
pkg of 1000 ea
D.E. × Al
5 mm × 30 mm
tamaño
0.10 mL
compatibilidad
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Descripción general
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)