Documentos clave
82034-U
Hamilton PRP-X300 HPLC Guard Cartridge
Kit, 12 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L17
envase
pkg of 1 kit
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2 mm × 2.1 mm
Matriz
PS-DVB particle platform
polymeric
grupo activo de la matriz
sulfonic acid phase
tamaño de partícula
12 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
1-14
técnica de separación
ion exclusion
Descripción general
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)