82028-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hamilton PRP-X100 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Materiales
PEEK column
fabricante / nombre comercial
Hamilton
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
PS-DVB particle platform
polymeric
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
1-14
técnica de separación
anion exchange
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)