82015-U
Hamilton® PRP-X300 (7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hrdware
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hamilton PRP-X300 HPLC Column, 7 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hrdware
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L22
fabricante / nombre comercial
Hamilton
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.1 mm
Matriz
PS-DVB particle platform
polymeric
grupo activo de la matriz
sulfonic acid phase
tamaño de partícula
7 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
1-14
técnica de separación
ion exclusion
Categorías relacionadas
precolumna
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)