818757
TSKgel® DEAE-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante / nombre comercial
Tosoh 18757
Parámetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 2 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)