Documentos clave
816140
TSKgel® G7000HXL (9 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinónimos:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Nombre del producto
TSKgel® G7000HXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 16140
Parámetros
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamaño de partícula
9 μm
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
TSKgel G7000Hxl columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are applied to the non-aqueous separation of very large polymers with molecular weights up to 400,000,000 Da. As the number of solvents that can be exchanged directly with the shipping solvent (THF) is limited, use TSKgel Hhr-type columns when a broader range of solvents is needed.
Compatibilidad
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
Forma física
Shipped in THF.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)