Documentos clave
807161
TSKgel® SP-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® SP-5PW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante / nombre comercial
Tosoh SP-5PW, 07161
Parámetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
sulfonic acid phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
TSKgel® SP-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. TSKgel SP-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl SP-650 and TSKgel SP-5PW (20) and (30).
Aplicación
TSKgel® SP-5PW HPLC column may be used in the separation of C1-C7 aliphatic carboxylic acids using ion exclusion chromatography.[1]
Forma física
Shipped in water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Separation of aliphatic carboxylic acids and benzenecarboxylic acids by ion-exclusion chromatography with various cation-exchange resin columns and sulfuric acid as eluent.
Ohta K, et al.
Journal of Chromatography A, 997(1-2), 117-125 (2003)