803410
Low Dead Volume (0.5 μm) HPLC PreColumn Filter
Stainless Steel Frit, pkg of 1 ea
Sinónimos:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Low Dead Volume Precolumn Filter with 0.5 μm Stainless Steel Frit, pkg of 1 ea
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh 03410
técnicas
HPLC: suitable
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.