Merck
78991
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 70-200 mesh
Sinónimos:
Silica gel
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Gel de sílice, 75-200 μm particle size
grado
high-purity grade
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
LPLC: suitable
superficie
250-350 m2/g
pérdida
~5% loss on drying
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
75-200 μm
tamaño de poro
0.7-0.9 cm3/g pore volume
110 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
High purity grade silica gel offers the lowest moisture content, tightest particle size distribution, minimal impurities and greatest lot-to-lot consistency which results in greater reproducibility of the separation process. It is useful for all types of low pressure, medium pressure, and flash column chromatography. It can be applied to the clean-up and purification of a wide range of synthetic and natural compounds. A spherical particle shape results in more homogenous packing characteristics, providing sharper peak adsorption and elution curve.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)