Documentos clave
713-0922
HPLC Analysis of Ferredoxin NADP Reductase on TSKgel® Phenyl-5PW
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: TSKgel Phenyl-5PW column, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase: 60 min decreasing linear gradient from 1.5M to 0M ammonium sulfate in 0.1M sodium phosphate buffer, pH7
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 3mg (crude) or 0.2mg (standard)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analito
Descripción
    Ferredoxin-NADP+ Reductase from Spinacia oleracea (spinach)
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)