67284-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1.5 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 1.5 mm
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped: no
clases químicas de analitos
peptides
fabricante / nombre comercial
BIOshell
envase
1 ea of
Parámetros
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 1.5 mm
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
2.0 μm
tamaño de poro
160 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1-8
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)