59202
Postcolumn Reactor Components, Glass Beads
size 250 μm, acid-washed
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Productos recomendados
envase
pkg of 25 g
tamaño
250 μm
Descripción general
The equipment needed to perform post-column reactions can be relatively simple. These components (glass beads, acid-washed) enable easy and economic construction of desired systems. For large peak volumes, the use of a column (5 cm x 4.6 mm) filled with 250 μm beads is recommended. For small peak volumes, a single bead string reactor (30 cm of 0.5 mm I.D. PTFE tubing) filled with 250 μm beads may be utilized.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?