Documentos clave
58345
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC SUPELCOSIL LC-18-DB, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Nivel de calidad
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL
Extensión del etiquetado
11.0% Carbon loading
Parámetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
superficie
170 m2/g
cobertura de la superficie
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Las fases SUPELCOSIL LC-DB están especialmente desactivadas para compuestos básicos. Estas columnas proporcionan una retención más corta, mejor forma de pico y mayor eficiencia para bases orgánicas que lo que se puede obtener en otras columnas de fase inversa de sílice de tipo A.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
cartucho de precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
O Majid et al.
Therapeutic drug monitoring, 23(2), 163-168 (2001-04-11)
Recipients of organ transplants remain particularly dependent on prednisolone as part of their maintenance immunosuppression. Despite this, the pharmacokinetics of prednisolone have never been fully characterized in these patients, and consequently dosing remains empirical. Accurate monitoring of prednisolone, its primary
S L Bramer et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 26(4), 637-650 (2001-08-23)
An LC/MS/MS method for the simultaneous determination of cilostazol, a quinolinone derivative, and three active metabolites, OPC-13015, OPC-13213, and OPC-13217, in human plasma was developed and validated. Cilostazol, its metabolites, and the internal standard, OPC-3930 were extracted from human plasma
Xinghua Sun et al.
Anticancer research, 25(1A), 59-62 (2005-04-09)
A rapid, sensitive and specific high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for the separation and quantification of L-methionine in plasma has been developed. After derivatization of plasma amino acids with o-phthalaldehyde (OPA), a 50 microl sample was loaded on a reversed-phase
J S Patrick et al.
Analytical biochemistry, 199(1), 125-131 (1991-11-15)
A rapid, isocratic method for the determination of tryptophan in Escherichia coli fermentation broths by reversed-phase HPLC is described. Tryptophan can be measured in fermentations containing either chemically defined media or media with hydrolyzed protein supplements. The procedure was rugged
E Terjéki et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 24(5-6), 913-920 (2001-03-15)
RGH-1756 (1-(2-methoxy-phenyl)-4-(4-[4-(6-imidazo[2,1-b]-thiazolyl)-phenoxy]-butyl)-piperazine dimethansulphonate) is a novel atypical antipsychotic candidate of Gedeon Richter Ltd. A new HPLC method has been developed and validated for the quantitative determination of RGH-1756 in dog and rat plasma. The compound and the internal standard are