581510-U
Ascentis® Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 2.1 mm
superficie
450 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupo activo de la matriz
silica phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
2-6
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descripción general
The Ascentis Si is a high loading capacity silica with excellent peak shape. The Ascentis Si performs in both normal-phase and HILIC/ANP (aqueous normal phase) mode.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?