581407-U
Ascentis® C8 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® C8 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
15% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
superficie
450 m2/g
cobertura de la superficie
4.0 μmol/m2
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
The Ascentis C8 is a highly reproducible column with excellent selectivity towards polar compounds. The phase excells in highly aqueous mobile phases as well as high organic mobile phases.
Características y beneficios
- Superior retention for hydrophobic molecules
- Excellent peak shape
- Low bleed LC-MS separations
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?