Documentos clave
581372-U
Supelco
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Sinónimos:
Ascentis RP18 HPLC Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Ascentis® C18 Supelguard Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
envase
pkg of 2 ea
Extensión del etiquetado
25% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
superficie
450 m2/g
impurezas
5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Nota al pie de página
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules (10mm i.d guard requires the purchase of 567499-U)
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Massimo Tacchini et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 146, 1-6 (2017-08-26)
The genus Echinacea (Asteraceae) includes species traditionally used in phytotherapy. Among them, Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts are characterized by a representative antiproliferative activity, due to the presence of acetylenic compounds. In this study, supercritical fluid extraction (SFE) was