57801
Tetracosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Sinónimos:
Lignoceric acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C20H48O2
Peso molecular:
372.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Extensión del etiquetado
≥99%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Clave InChI
QZZGJDVWLFXDLK-UMABCEJASA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)