567273-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 Kit
About This Item
Productos recomendados
product name
Cartucho Discovery® BIO Wide Pore C18 Supelguard, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
Discovery®
feature
endcapped
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
surface area
100 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
3 μm
pore size
300 Å
operating pH
2-8
separation technique
reversed phase
Categorías relacionadas
General description
Footnote
El Kit incluye un cartucho, un soporte, un tubo, 2 tuercas y férrulas.
Legal Information
antibody
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.