Documentos clave
54040-U
Supelco
SPE tube
Si/44%H2SO4/Si SPE Tube, volume 12mL, pk of 20 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Nombre del producto
12mL Si/44%H2SO4/Si SPE Tube, size 12 mL, 0.2 g (Silica), 3 g (44% H2SO4 Silica), 0.2 g (Silica), pk of 20 ea
composición
, 0.2 g (Silica)
, 3 g (44% H2SO4 Silica)
envase
pk of 20 ea
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
tamaño
12 mL
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yuki Haga et al.
Environmental science and pollution research international, 25(17), 16446-16454 (2018-04-16)
In this study, we analyzed hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) in urine of both PCB transport workers and PCB researchers. A method to monitor OH-PCB in urine was developed. Urine was solid-phase extracted with 0.1% ammonia/ methanol (v/v) and glucuronic acid/sulfate