Key Documents
509965
Supelco
Regulador SCOTTY® modelo 206
with 1/8-inch tube connector included
About This Item
UNSPSC Code:
41112500
feature
gauge (4000psi)
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
environmental
compatibility
for use with Scotty HP
General description
  • Cuerpo de acero inóxidable con diafragma de acero inóxidable 316L/Elgiloy
  • Indicador de presión de suministro 0-3000psig
  • Indicador de presión de salida 0-1000 psig
  • Conector CGA 110/180
  • Regulador incluye connector de tubo 1/8″ o adaptador de jeringa
Footnote
Syringe adapter (P/N 609010) is optional, should be purchased separately
Legal Information
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)