508578
20mm Chlorobutyl Rubber/PTFE Septa, 52 Durometer, pk 100
PTFE/rubber (chlorobutyl), diam. × thickness 20 mm × 0.150 in., hardness 52 (Durometer: shore A)
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
Productos recomendados
material
PTFE/rubber (chlorobutyl)
hardness
52 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Chromacol 20-CBT3B
O.D.
20 mm
diam. × thickness
20 mm × 0.150 in.
General description
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)