Documentos clave
507601
Supelco
Chromacol Vial
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft, thread for 8-425, Chromacol 2-SV, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
clear glass vial
feature
closure type screw top vial
vial type screw top
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Chromacol 2-SV
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft
volume
2 mL
fitting
thread for 8-425
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)