5048-U
ASSET® EZ4-NCO Flow Calibration Fitting
pk of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
envase
pk of 10 ea
Nivel de calidad
Información legal
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)