504262
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Portaprecartuchos Supelguard, Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
Materiales
stainless steel housing
Adaptador
10-32 female UNF (Valco compatible)
5/16-40 female UNF (threads directly onto HPLC column)
compatibilidad
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)