504041
Tubo de SPE Supelclean™ LC-Si
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PE frit
polypropylene hardware
composición
bed wt., 100 mg
envase
pk of 108
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
1 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupo activo de la matriz
silica bonding
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)