502111
EPA 502/524 Volatiles Organic Calibration Mix A
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Agency
EPA 502.1,524.1,524.2
descripción
Separate Source
Without gases
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Aplicación
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?