48996-U
EPA 8151 Herbicide acid mix
in acetone (varied), PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
analytical standard
Agency
EPA 8151
Línea del producto
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
in acetone (varied)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
EPA 8151 Herbicide acid mix is useful for identifying and quantifying the chlorinated herbicides on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites. The pre-requisite of EPA 8151 method is the use of gas chromatography (GC) with a selective detector or gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) or high performance liquid chromatography (HPLC).
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This product is now available as a certified reference material. Please reference CRM48996.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
Acifluorfen 100 μg/mL
Bentazon 100 μg/mL
Chloramben 100 μg/mL
2,4-D 100 μg/mL
2,4-DB acid 100 μg/mL
Dalapon 100 μg/mL
Tetrachloroterephthalic acid
Dicamba 100 μg/mL
3,5-Dichlorobenzoic acid 100 μg/mL
Dichloroprop 100 μg/mL
Dinoseb 100 μg/mL
MCPA 10000 μg/mL
MCPP 10000 μg/mL
4-Nitrophenol 100 μg/mL
Pentachlorophenol 100 μg/mL
Picloram 100 μg/mL
2,4,5-T 100 μg/mL
2,4,5-TP 100 μg/mL
Ver todo (18)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?