48884
Mezcla de calibración cualitativa ASTM® D3710
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Agency
ASTM® D3710
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 6 × 1 mL
concentración
(each component in the approximate proportions (w/w) indicated)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-99.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-73.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?