Documentos clave
48179
Supelco
Patrón cuantitativo de petróleo crudo ASTM® D5307P
6.25 % (w/w) each component, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
analytical standard
Agency
ASTM® D5307
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 2 mL
concentración
6.25 % (w/w) each component
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ASTM® D5307 crude oil internal standard has been used in the quantitative determination of diamondoid compounds like adamantane in specific organic solvents like dichloromethane, hexane, carbon-tetrachloride, hexane , heptadecane, hexadecane, pentadecane and tetradecane, using infrared attenuated total reflection spectroscopy (IR-ATR).
Otras notas
Equal weights of the hydrocarbons listed. Use to determine detector response factors (slight warming of mixture may be necessary to dissolve all components completely.)
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descripción
    Decane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Heptadecane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentadecane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Tridecane
    Undecane
    Ver todo (16)
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Quantification of adamantane in organic media via infrared attenuated total reflection spectroscopy
Luzinova Y, et al.
Organic Geochemistry, 40(11), 1143-1150 (2009)