46853-U
8270 LCS Mix 1
100 μg/mL each component in acetone: methylene chloride (9:1), analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Agency
EPA 8270
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 25 mL
concentración
100 μg/mL each component in acetone: methylene chloride (9:1)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Aplicación
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?