Documentos clave
44088-U
Supelco
gamma-BHC (Lindane)
0.1 μg/mL in hexane, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 mL
concentración
0.1 μg/mL in hexane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-26.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)